주요 문서
CLS4873
Corning® Costar® reagent reservoirs
white polystyrene, capacity 100 mL, pack of 100 ea (Individually wrapped)
동의어(들):
Pipette tips for Velocity
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121522
NACRES:
NB.14
material
U-bottom bottom
white polystyrene
무균
sterile
포장
pack of 100 ea (Individually wrapped)
제조업체/상표
Corning 4873
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning® Costar® reagent disposable reservoirs are used to repetitively fill multichannel pipettors. These reserviors are non-pyrogenic and free of DNase/RNase contamination.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)