주요 문서
CLS4830
Corning® microvolume pipet tips
0.5-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 96 tips/rack, 960 tips/case
동의어(들):
pipet tips, pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
material
natural tip
polypropylene
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
포장
rack of 96
제조업체/상표
Corning 4830
용적 범위
0.5-10 μL
용적
0.5—10 μL
호환성
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Microvolume Tips provide accurate, reliable performanace for major brand ultra-pipettors. All racked tips are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)