주요 문서
CLS480126
Corning® LSE single block, for Corning LSE single block digital dry baths
single block, 12 x 17 mm tubes, 1/cs
동의어(들):
equipment replacement accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NC.21
특징
Holds 12 x 17 mm tubes
포장
pack of 1
case of 2
제조업체/상표
Corning 480126
적합성
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning LSE single blocks are suitable for the following digital dry baths:
CLS6785SB, CLS6786SB, CLS6787SB
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS480126-1EA4061825882550