주요 문서
CLS4798
Corning® pipette tips, natural, 1-200 uL
동의어(들):
pipet tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
material
natural tip
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
bag of 1000
pack of 3000
제조업체/상표
Corning 4798
재고 정보
available only in South Korea
용적 범위
1-200 μL
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)