material
orange polypropylene cap (disposable)
무균
sterile
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Corning 4626
캡 크기
45 mm
튜빙 I.D. × O.D. × 길이
1/4 in. × 3/8 in. × 30 in., chemical resistant, heat sealable flexible
중량
100 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning microcarriers with Corning CellBIND, low concentration Synthemax II, and untreated surfaces are available in 100 g and 500 g bottles that can be fitted with Corning aseptic transfer caps to prevent adventitious contamination during bioreactor loading. These aseptic transfer caps are sterile (10-6 SAL), and individually double bagged. Microcarriers and aseptic transfer caps are sold separately.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.