CLS4511
Corning® 384 well microplate, low volume
black polystyrene, round bottom, non-sterile, non-treated, lid: no, pack of 10
동의어(들):
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.24
material:
black bottom
black polystyrene
round bottom
black polystyrene
round bottom
추천 제품
material
black bottom
black polystyrene
round bottom
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
non-treated
포장
pack of 10
case of 50
제조업체/상표
Corning 4511
크기
384 well
웰 용적
35 μL
웰
384 wells , low volume
작업 용적
2-20 μL
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Corning®384 well microplate, low volume is suitable for immobilizing large molecules with hydrophobic surface-interaction regions, such as antibodies.
특징 및 장점
- Square well top enables easier robotic pipetting
- Light cone-shaped conical well for better efficiency
- Rounded bottom to minimize trapped air and increase the Z factor
- In fluorescent assays, black walls minimize autofluorescence and crosstalk between well
- Biomolecules are bound by passive interactions on an untreated polystyrene surface due to its hydrophobic nature
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.