주요 문서
CLS431410
Corning® glass fiber membrane filter discs
for the 150 mL funnel, diam. 43 mm
동의어(들):
filter accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
제품명
Corning® square glass fiber prefilter, for the 150 mL funnel, diam. 43 mm
material
glass fiber membrane
무균
non-sterile
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Corning 431410
직경
43 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)