주요 문서
CLS430641
Sigma-Aldrich
Corning® cell culture flasks
surface area 75 cm2, canted neck, cap (vented)
동의어(들):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
eCl@ss:
32040501
material
canted neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular flask
무균
sterile
특징
graduations
포장
case of 100
제조업체/상표
Corning 430641
최대 용적
60 mL
표면적
75 cm2
작업 용적
15-22.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Available in a variety of sizes, designs and cap styles to meet your needs.
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Treated for optimal cell attachment
  • Printed with lot numbers for ease in traceability
  • 100% integrity tested
  • Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)