주요 문서
CLS4145
Corning® DeckWorks empty pipet tip racks
empty racks for 10 μL, 200 μL, or 300 μL pipet tips, 24/case
동의어(들):
pipet tip racks, pipette tip racks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.01
material
colorless rack
polypropylene
무균
non-sterile
특징
disposable
포장
case of 24
제조업체/상표
Corning 4145
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
DeckWorks is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)