CLS3904BC
Corning® 96 Well Microplate With Generic Barcode
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20 ×, sterile, lid
동의어(들):
96 multiwell plate, 96 well barcode plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, 96 well plate with generic barcode
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
flat bottom clear
polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
flat bottom clear
polystyrene
추천 제품
material
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
flat bottom clear
polystyrene
무균
sterile
특징
lid
skirt
plate format: 96 well standard
포장
pack of 10
case of 50
bag of 20 ×
제조업체/상표
Corning 3904BC
최대 용적
320 μL
크기
96 wells
작업 용적
200 μL
색상
black
적합성
suitable for (cell culture)
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Corning® 96 well microplate with Generic Barcode feature clear flat well bottom for direct microscopic viewing.
- Black polystyrene has low background fluorescence and minimizes light scattering.
- TC-treated for optimal cell attachment.
- Nonreversable lids with condensation ring to reduce contamination.
- Bottoms are 60% thinner than conventional polystyrene plates.
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.