주요 문서
CLS3887
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 25, sterile, lid: no
동의어(들):
96 multiwell plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
material:
black polystyrene
flat bottom clear
round wells
크기:
96 wells
웰 깊이:
10.7 mm
웰 용적:
190 μL
웰 작업 용적:
25-125 μL
material
black polystyrene
flat bottom clear
round wells
무균
sterile
특징
lid: no
포장
bag of 25
pkg of 25 inner package
제조업체/상표
Corning 3887A
크기
96 wells
웰 깊이
10.7 mm
웰 용적
190 μL
웰 작업 용적
25-125 μL
색상
black
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)