material
flat bottom clear
round wells
white polystyrene
무균
sterile
특징
lid: no
skirt
포장
bag of 20
pkg of 20 inner package
제조업체/상표
Corning 3886
크기
96 wells
웰 깊이
10.7 mm
웰 용적
190 μL
웰 작업 용적
25-125 μL
색상
white
적합성
suitable for (cell culture)
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.