CLS3792
Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate
round bottom, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
동의어(들):
96 microplates, 96 microtiter plates, 96 multiwell plates, 96 well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
material:
black polystyrene
round bottom
round bottom
추천 제품
material
black polystyrene
round bottom
무균
non-sterile
특징
lid: no
포장
bag of 25
제조업체/상표
Corning 3792
크기
96 wells
웰 용적
330 μL
작업 용적
75-200 μL
색상
black
적합성
suitable for (cell cuture)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate round bottom is black polystyrene, not treated ELISA microplate.
- Displays low background fluorescence and minimizes light scattering
- Minimal well-to-well crosstalk
- Hydrophobic surface and binds biomolecules through passive interactions
- Applicable for the immobilization of large molecules
- Binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm²
- Standard microplate footprint and dimensions
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객