CLS3693
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom, white polystyrene, bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no
동의어(들):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
material:
flat bottom
round white wells
white bottom
white polystyrene
round white wells
white bottom
white polystyrene
추천 제품
material
flat bottom
round white wells
white bottom
white polystyrene
설명
non-treated
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
포장
bag of 25 inner package
제조업체/상표
Corning 3693
최대 용적
190 μL
크기
96 wells
웰 깊이
10.7 mm
작업 용적
125 μL
색상
white
적합성
suitable for (cell cuture)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객