주요 문서
CLS356660
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Microplate
well size 384 wells, flat bottom clear white wells, lid
동의어(들):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.13
material:
flat bottom clear white wells
material
flat bottom clear white wells
무균
sterile
특징
lid
포장
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
제조업체/상표
Corning 356660
크기
384 well
웰 크기
384 wells
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Cell culture
법적 정보
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)