주요 문서
CLS356240
Corning® PureCoat Fibronectin Peptide Multiwell Plate
well size 6 wells, lid, sterile
동의어(들):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.13
무균
sterile
특징
lid
포장
pkg of 10 ea (Individually wrapped)
제조업체/상표
Corning 356240
크기
6 well
웰 크기
6 wells
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Cell culture
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)