주요 문서
CLS353934
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 6, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells, sterile
동의어(들):
Cell Culture Plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
flat bottom clear wells
material
flat bottom clear wells
무균
sterile
특징
lid
wells 6
포장
case of 60 ea (6 packs of 10)
제조업체/상표
Corning 353934
크기
6 well
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Falcon® 6 Well Clear, Flat Bottom Tissue Culture-Treated Multiwell Culture Plate with Lid, Sterile, Ready-Stack Tray, 10/Tray, 60/Case
애플리케이션
Cell Culture
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS3539344065269334859