주요 문서
CLS353296
Corning® Falcon® Microplate
wells, 96, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom white wells, sterile
동의어(들):
Microplate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
flat bottom white wells
material
flat bottom white wells
무균
sterile
특징
lid
wells 96
포장
case of 50 ea (10 packs of 5)
제조업체/상표
Corning 353296
크기
96 well
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Falcon® 96 Well White Flat Bottom TC-Treated Microtest Assay Plate, with Lid, Sterile, 5/Pack, 50/Case
애플리케이션
Assay
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)