주요 문서
CLS352340
Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
pore size 40 μm, blue Nylon, sterile
동의어(들):
culture tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104932
NACRES:
NB.13
material
blue Nylon
무균
sterile
제조업체/상표
Corning 352340
공극 크기
40 μm pore size
응용 분야
filtration
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS3523404065269103523