주요 문서
CLS3520
Corning® Netwells® accessories
carrier kit 15 mm
동의어(들):
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
clear plastic
material
clear plastic
무균
non-sterile
특징
lid: no
포장
case of 8 ea
pack of 8 ea
제조업체/상표
Corning 3520
크기
12 wells
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • These specially designed Netwell carriers and handles allow simultaneous processing of up to 12 Netwell inserts per carrier
  • Each carrier kit contains eight carriers and eight handles
Lids not included
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)