제품명
Fluid Guard for Corning® 96 well FiltrEX™ plates, polystyrene, non-sterile
material
polystyrene
무균
non-sterile
제조업체/상표
Corning 3514
일반 설명
The fluid guard is manufactured from thermoformed polystyrene, non-sterile and easily snaps to the base of the filter plate. The unique design enables the guard to be applied manually or robotically to the plate. The guard serves to protect laboratory furniture and equipment from hazardous or radioactive materials.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
FiltrEX is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.