주요 문서
CLS3367
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
round bottom clear, polystyrene, pkg of Individually wrapped, sterile, lid: no
동의어(들):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
polystyrene
round bottom clear
round wells
material
polystyrene
round bottom clear
round wells
무균
sterile
특징
lid: no
skirt
제조업체/상표
Corning 3367
포장
pkg of Individually wrapped
크기
96 wells
웰 용적
330 μL
웰 작업 용적
75-200 μL
색상
clear
적합성
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Abdisalan M Noor et al.
BMC infectious diseases, 11, 121-121 (2011-05-17)
Countries aiming for malaria elimination require a detailed understanding of the current intensity of malaria transmission within their national borders. National household sample surveys are now being used to define infection prevalence but these are less efficient in areas of