material
polystyrene
silicon tubing (6′′)
무균
sterile
포장
bag of 1 ea
case of 2 ea
제조업체/상표
Corning 3231
표면적
8500 cm2 , cell growth area
튜빙 O.D.
6 in.
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Introducing Corning′s Closed System Cell Cube – a new closed system offering designed to help reduce the risk of adventitious contamination. Our new offering of CellCube 10, 25, 100 modules, circulation loops, and connectors allows for easy adherent cell scale-up that integrate seamlessly with AseptiQuik® and MPC connectors.
애플리케이션
Adherent Cell Scale Up
특징 및 장점
- 8,500 cm2 Surface Area
- Corning TCT surface treatment
- Sterility Assurance Level(SAL) of 10-6
- AseptiQuik® G Connector
법적 정보
AseptiQuik is a registered trademark of Colder Products Company
CELLCUBE is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.