material
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
특징
reusable
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 3121-250
높이
344 mm
용량
10.5 L
챔버 깊이
120 mm
플렌지 I.D.
273.5 mm
플레이트 직경
230 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
These 10.5L PYREX desiccators have rugged 24/29 Standard Taper external sleeves with tooled hose connections that serves as the stopcock. They are designed so that its manipulation is not affected by the vacuum. The open position is indicated by the molded arrow on the cap. A quarter turn from this position closes the desiccator. For ease in use and improved performance, it is recommended that the Standard Taper sleeve be lubricated with a silicone-based vacuum grease. The tubulation O.D. is approximately 10mm. Bowl capacity is 10,500mL. Warning: Do not heat or subject to pressure. Rated 1- atmosphere vacuum.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.