material
borosilicate glass
square
포장
pack of 200 ea
case of 2000 ea
제조업체/상표
Corning 2850-22
너비 × 길이
22 mm × 22 mm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
- Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS285022-2000EA | 4061833882146 |
CLS285022-200EA | 4061833882153 |