주요 문서
CLS2679940
Corning® polypropylene closure
fits neck O.D. 40 mm
, orange
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
material
orange
polypropylene
포장
case of 100
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For culture tubes and flasks with long rimless necks. Position closure open for gas exhange or closed for humidified environment. Internal drip ring minimizes contamination.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)