주요 문서
CLS11405
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 125 mL, I.D. 1/8 in., sterile
동의어(들):
Glass Erlenmeyer flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.43
material
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
설명
plain
무균
sterile
특징
cap: no
C-Flex tubing
포장
case of 6
제조업체/상표
Corning 11405
I.D.
1/8 in.
용량
125 mL
용적
125 mL
피팅
male luer lock
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • An aseptic transfer cap is preassembled on an optically clear polycarbonate flask
  • Graduated for better accuracy
  • Cap is made of flexible tubing that is heat-sealable and chemically resistant with male luer lok disconnect
  • Gamma-radiation sterilized
  • When adding or removing medium and cells, this flask enhances the productivity of the shaker culture operation
  • Nonpyrogenic
기타 정보
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)