제품명
Hepa-E1, 99072812
생물학적 소스
eel liver
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Fibroblast-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Eel liver
세포주 설명
The hepatocyte cell line Hepa-E1 was derived from water eel. The cells show no contact inhibition and have been reported to show apoptosis in the presence of actinomycin D, humic acid or TGF-β 1. Normal culture conditions are at 26-28°C, but maintenance at 4°C for up to 400 days was described as well.
배양 배지
E-RDF (Kyokuto Pharmaceuticals)+ 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:8 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA 26-28°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.