주요 문서
PE/CA-PJ41 (clone D2)
98020207, human oral squamous epithelium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
PE/CA-PJ41 (clone D2), 98020207
생물학적 소스
human mouth (oral)
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human oral squamous cell carcinoma
세포주 설명
PE/CA-PJ41 (clone D2) has been derived from the oral squamous epithelium of a 67 year old female patient. The cell line, also known as Plaepi 41, has been shown to express cytokeratin.
애플리케이션
Cancer Studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 12
D7S820: 9,11
THO1: 7
TPOX: 8
vWA: 15,19
배양 배지
IDMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8 i.e. seeding at 1-4 x 10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)