제품명
A375-C5 Cell Line human, 97011320
생물학적 소스
human skin
설명
Human malignant melanoma IL-1 insensitive
포장
tube of 5 μg 97011320-DNA-5UG
pkg of vial of cells 97011320-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human malignant melanoma IL-1 insensitive
세포주 설명
The cell line A375-C5 is unresponsive to the anti-proliferative effect of IL-1. It has been derived from the parental line A373 (Sigma catalogue no. 88113005) which was subjected to cloning by limiting dilution. This method resulted in the establishment of A375-C5 and an IL-1 sensitive clone, A375-C6 (Sigma catalogue no. 97011321). The unresponsiveness of A375-C5 is probably due to an IL-1 receptor deficiency. The cells have been eradicated from mycoplasma at ECACC.
애플리케이션
IL-1 resistance studies, receptor studies
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% FBS
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.