제품명
L-41(HeLa derivative), 96121716
생물학적 소스
human cervix
포장
tube of 5 μg 96121716-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96121716-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human cervix carcinoma
세포주 설명
The cell line L41 was reported to have been established by cloning the line J96, which was originally derived from the bone marrow of a child patient with leukaemia. However, it has been found to be indistinguishable from Hela by STR PCR DNA profiling.Therefore, the cell line should be considered as being derived from HeLa. The cell line L41 was mycoplasma eradicated at ECACC. Ethnicity: Black.
배양 배지
RPMI 1640 or DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.