주요 문서
Eos-HL-60
96100920, human blood, Lymphoblastoid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스:
human blood
성장 모드:
Suspension
핵형:
Not specified
형태학:
Lymphoblastoid
제품:
Not specified
수용체:
Not specified
관련 질환(들):
cancer
제품명
Eos-HL-60, 96100920
생물학적 소스
human blood
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblastoid
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian promyelocytic leukaemia
세포주 설명
Eos-HL-60 is a variant of the promyelocytic cell line HL60 established by sub-cloning in methylcellulose. Although the cells are capable of reverting to the parental phenotype, most passages maintain a high degree of eosinophil differentiation.Eos-HL-60 and HL-60 have been shown to be identical genetically by STR profiling
애플리케이션
Study of production and function of human eosinophils, analysis of differentiation.
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 13,14
D13S317: 8,11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
배양 배지
IDMEM + 2mM Glutamine + 0.5mM Butyric acid + 10% Foetal Bovine Serum (FBS); pH7.6; add Butyric acid to the medium just before use.
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)