제품명
Ri-1, 96090512
생물학적 소스
human blood
성장 모드
Suspension
핵형
92XXXX/69XXX,t(1,2)(p32,q34)t(2,8)(p11,q24)t(14,18
형태학
Lymphoblastoid
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian B-cell lymphoma
세포주 설명
The cell line Ri-1 has been established from the peripheral blood of a 48-year-old female patient with B-cell lymphoma. This EBV-negative cell line with 14q+ abnormality was shown to be at an intermediate stage of B-cell differentiation. Ri-1 expresses surface and cytoplasmic immunoglobulin (IgM kappa), HLA-DR, CD20, CD38 and FMC7. Rearranged heavy-light chain genes and one rearranged kappa light-chain gene was detected as well as a kappa and lambda light-chain gene in germ-line configuration.
애플리케이션
Study of B-cell lymphoma-leukaemia
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cell growth is very slow after resuscitation; large amounts of debris present.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.