생물학적 소스
human lung
포장
tube of 5 μg 96042336-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96042336-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian lung, large cell carcinoma
세포주 설명
The cell line COR-L23/CPR is a drug-resistant variant of COR-L23 (Sigma Catalogue number. 92031919). The line was developed by growing the parent line in increasing concentrations of cisplatin. Cisplatin accumulation is reduced in COR-L23/CPR and cross resistance to melphalan and other platinum compounds has been found. Cells tend to grow in clumps.
애플리케이션
Analysis of acquired drug resistance, study of large cell carcinoma of the lung
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 10,11
D16S539: 11,13
D5S818: 10,12
D7S820: 9
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 19
CSF1PO: 11
D13S317: 10,11
D16S539: 11,13
D5S818: 10,12
D7S820: 9
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 19
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 0.05μg / ml Cisplatin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:5 i.e. seeding at 2-5 x 10,000 cells / cm2 using 0.25 % trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. It is recommended to culture the cells without drug upon resuscitation until the first passage.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.