제품명
MOR/CPR, 96042333
생물학적 소스
human lung
성장 모드
Aggregates in suspension
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human lung adenocarcinoma, drug-resistant
세포주 설명
MOR/CPR has been developed by growing the parent line, MOR, in increasing concentrations of cisplatin. The cells are cross-resistant to melphalan but show little or no cross-resistance to other platinum compounds. Cisplatin accumulation has been found to be reduced compared to the parent line.
애플리케이션
Analysis of acquired drug resistance
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 1μg/ml cisplatin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split subconfluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 seeding at 2-4 x 10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. It is recommended to culture the cells without drug after resuscitation until the first passage. These cells produce a
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.