주요 문서
LBRM TG6
96020937, mouse lymph, Lymphoblast
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
LBRM TG6, 96020937
생물학적 소스
mouse lymph
포장
tube of 5 μg 96020937-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020937-1VL
성장 모드
Suspension
핵형
Not specified
형태학
Lymphoblast
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse Lymphoma Radiation-induced
세포주 설명
The LBRM TG6 line was derived from the LBRM 33 T cell lymphoma. The cells produce IL-2 in response to IL-1 and PHA. These cells can be used to measure IL-1 activity in a very rapid sensitive assay. Mouse strain: B10.BR.
배양 배지
IDMEM + 2mM Glutamine + 0.02 mM 2-mercaptoethanol + 10% foetal bovine serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 200,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)