생물학적 소스
human skin
포장
tube of 5 μg 96020925-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020925-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Amelanotic Melanoma
세포주 설명
This cell line has been derived by the selection of the human amelanotic melanoma cell line C32 for 6-thioguanine resistance. The parent cell line C32 was established from a melanoma from a 53 year old Caucasian male. The cells are resistant to 6-thioguanine and sensitive to HAT medium. They are deficient in hypoxanthine ? guanine phosphoribosyl transferase (HGPRT-). The cell line is also known as C32-r16TG. The cells are tumorigenic in nude mice inoculated subcutaneously with 10E7 cells.
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 0.050mM 6-thioguanine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80 %) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 37 C; 5% CO2.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.