생물학적 소스
human unknown/unspecified
포장
tube of 5 μg 96020756-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020756-1VL
성장 모드
Aggregates in suspension
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human lung carcinoma
세포주 설명
The cell line COR-L321 was established from a 58 year old female patient after chemotherapy.
배양 배지
RPMI 1640 +2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2;37°C. Cells grow slow and in large aggregates.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.