주요 문서
COR L303
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human lung
포장
tube of 5 μg 96020722-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020722-1VL
성장 모드
Aggregates in suspension
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human lung small cell carcinoma
세포주 설명
COR L303 cells were isolated from a female patient of unknown age with small cell lung carcinoma. The sample was taken pre-therapy.
배양 배지
RPM1 1640 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) + 2mM Glutamine.
계대배양 정규 작업
Maintain cultures at 3-9 x 100,000/ml, 37°C, 5% CO2
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)