주요 문서
COR-L311
96020721, human lung, Not specified
동의어(들):
CORL311 Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
COR-L311, 96020721
생물학적 소스
human lung
성장 모드
Aggregates in suspension
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human lung small cell carcinoma
세포주 설명
COR-L311 has been isolated from a 63 year-old male patient with extensive disease and relapse after 3 cycles of chemotherapy treatment with eroposide, colchicine, methotrexate and vincristine.
애플리케이션
Human lung cancer studies
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)