제품명
P19 Cell Line from mouse, 95102107
생물학적 소스
mouse embryo
설명
Mouse teratocarcinoma
성장 모드
Adherent
핵형
Euploid
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse teratocarcinoma
세포주 설명
The P19 cell line was derived from an embryonal carcinoma induced in a C3H/He strain mouse. The cells can be cloned at high efficiency in medium containing 0.1mM β-mercaptoethanol. The pluripotent P19 cells can be induced to differentiate into neuronal and glial cells in the presence of retinoic acid. Aggregates of P19 cells differentiate into cardiac and skeletal muscle in the presence of dimethyl sulfoxide (DMSO). In the presence of both retinoic acid and DMSO cells develop as if exposed to retinoic acid only.
애플리케이션
Differentiation studies
배양 배지
α MEM + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 2.5% Foetal Bovine Serum (FBS) + 7.5% Calf Serum (CS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.