제품명
Hepa-1c1c7, 95090613
생물학적 소스
mouse liver
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Aryl hydrocarbon
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse hepatoma
세포주 설명
Hepa-1c1c7 was cloned from the cell line Hepa-1cl which was obtained from Hepa-1. Hepa-1 was derived from the BW7756 hepatoma that developed in a C57L mouse. Hepa-1c1c7 cells express the aryl hydrocarbon (Ah) receptor and were shown to be highly inducible for cytochrome P450IA1. A variety of mutants from this cell line have been established.
애플리케이션
Study of Ah receptors, P450IA1 regulation
배양 배지
α MEM without nucleosides + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.