주요 문서
DMS 454
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95062832, human lung, Polygonal
동의어(들):
DMS454 Cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
human lung
포장
tube of 5 μg 95062832-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95062832-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Polygonal
제품
Calcitonin
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian lung, small cell carcinoma
세포주 설명
The small cell carcinoma DMS 454 was isolated in 1981 from lung tissue of a male patient at time of autopsy. The cells contain dense-core vesicles and secrete calcitonin.
애플리케이션
Human lung tumour model, hormone secretion
배양 배지
Waymouth′s MB 752/1 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) (heat-inactivated).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)