주요 문서
DMS 92
95062825, human lung (bone marrow metastasis), Not specified
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
제품명
DMS 92, 95062825
생물학적 소스
human lung (bone marrow metastasis)
성장 모드
Aggregates in suspension
핵형
Modal no. 44
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
metastasis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian lung small cell carcinoma, metastasis to bone marrow
세포주 설명
DMS 92 was obtained from a bone marrow aspirate of an untreated 39 year old male at time of diagnosis. The isolated cells were identified as small cell carcinoma of the lung (SCLC). DMS 92 cells secrete adrenocorticotropin (ACTH), bombesin (BN), oxytocin-neurophysin (OT-NP) and 17 β-estradiol. Cells produce tumours in athymic nude mice.
애플리케이션
Human lung tumour model
배양 배지
Waymouth′s MB 752/1 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) (Heat Inactivated).
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)