제품명
MES-SA, 95051030
생물학적 소스
human uterus
성장 모드
Adherent
핵형
Modal no. 45, monosomic forms of chromosomes 5, 6 and 7
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human uterus sarcoma
세포주 설명
A human uterine sarcoma derived in 1980 from a tumour obtained at the time of a hysterectomy from a 56 year old Caucasian female. The cells form tumours in athymic nude mice, readily form colonies in soft agar and have a reported doubling time of 22-24 hours. The cells are sensitive to a number of chemotherapeutic agents including doxorubicin, dactinomycin, mitomycin C, taxol and bleomycin. They are resistant to vinblastine dacarbazine, cisplatin, melphalan, vincristine methotrexate and etoposide. The multi drug-resistant cell line MES-SA/Dx5 was established from MES-SA cells grown in the presence of doxorubicin.
애플리케이션
Tumourigenicity and chemotherapeutic agent studies
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11,13
D16S539: 11,12
D5S818: 13
D7S820: 7,11
THO1: 6
TPOX: 8,11
vWA: 18
CSF1PO: 11
D13S317: 11,13
D16S539: 11,12
D5S818: 13
D7S820: 7,11
THO1: 6
TPOX: 8,11
vWA: 18
배양 배지
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:6 to 1:8 i.e. seeding at 1-4 x 10,000 cells/cm2 using 0.03% EDTA; 5% CO2; 37°C. Do not use trypsin.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.