생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
Sp2/0 Ag-14
반응성
Anti-Measles Virus Haemagglutinin
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG2b
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse BALB/c spleen x Mouse Sp2/0 Ag-14
세포주 설명
The hybridoma cell line HA cl. 55 was produced by fusing myeloma cells with spleen cells derived from BALB/c mice immunised with purified measles virus. Immunofluorescence studies showed intracellular and membrane fluorescence with a diffuse pattern. The monoclonal antibody precipitates haemagglutinin polypeptide and neutralises measles virus infectivity. Biological assays showed haemagglutinin inhibition activity.
면역원
Measles virus (strain Hallé)
애플리케이션
Diagnosis, virus neutralisation.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 1-5x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.