주요 문서
2H6-C2
95022203, Reactivity: Anti-Bovine Herpes Virus 1 (BHV-1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
생물학적 소스
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
골수종
Sp2/0
반응성
Anti-Bovine Herpes Virus 1 (BHV-1)
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
IgG2b
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
세포주 설명
The antibody is directed against an immunodominant glycoprotein of bovine herpes 1 BHV-1 (infectious rhinotracheitis virus).
면역원
Bovine Herpes virus 1
애플리케이션
In vitro potency testing of BHV-1 vaccines.
배양 배지
DMEM + 2mM glutamine + 2 5% Foetal Bovine Serum (FBS) + 5% Horse Serum (HS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 100,000 - 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)