생물학적 소스
Horse x Mouse/Horse Hybridoma
ImmunoDon
Horse peripheral lymphocytes
골수종
NS0
반응성
Application: Fusion partner for hybridoma production
기술
cell culture | mammalian: suitable
동형
Not specified
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Horse peripheral blood lymphocytes x Mouse NS0
세포주 설명
The heterohybridoma AFRC 17D1 was obtained by fusion of lymphocytes from ponies immunised with the influenza A equine 2 virus (isolateA/Equine/Newmarket/79 (H3N8)) with mouse myeloma NS0 cells. The hybridoma was made aminopterin-sensitive by selective growth in 8-azaguanine. This non-Ig-secreting cell line was used as fusion partner for the establishment of equine-mouse heterohybidomas.
면역원
Influenza A equine 2 virus
애플리케이션
Fusion partner for hybridoma production
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 5% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.