생물학적 소스
rat liver
포장
tube of 5 μg 94101907-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94101907-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Hyperdiploid, 51 chromosomes
형태학
Epithelial
제품
Albumin and hepatocyte markers
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Rat hepatoma [HGPRT-]
세포주 설명
C2-Rev 7 is a revertant of the C2 variants, selected by virtue of its capacity to grow in glucose free medium (containing dialysed serum) where survival requires activity of the liver-specific gluconeogenic pathway. Expression of the entire set of liver specific functions is restored. Albumin and hepatocyte markers present.
애플리케이션
Gene expression studies.
배양 배지
Coon′s modified Ham′s F12 (or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol) + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split semi-confluent cultures (70%) 1:10 i.e. seeding at 9x1000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Saturation density is reached at 15x1,000,000 cells/10cm2 dish.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.