제품명
BW1J, 94101901
생물학적 소스
mouse skin
포장
tube of 5 μg 94101901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94101901-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Hypotetraploid
형태학
Epithelial
제품
Alpha-foetoprotein and Albumin
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Mouse hepatoma
세포주 설명
A mouse hepatoma isolated from the BW7756 transplantable hepatoma carried in C57 leaden/J mice (see reference: Differentiation). Will synthesise in appreciable amounts only hepatic proteins that appear early in foetal development. The majority of cells contain at least two and often several nucleoli, fat droplets are rare. A mixture of BW1-J and Fao cells were treated with inactive Sendai Virus to produce hybrids at 1 hybrid colony/50 BW1-J cells.
배양 배지
Coon′s modified Ham′s F12 (or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol) + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS)
계대배양 정규 작업
Split semi-confluent cultures (70%) 1:50 i.e. seeding at 2x1000 - 5x1000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Media change three times a week.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.